4-Pentylcyclohexanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914341-100G
APOSOR914341-100GEA
120
EUR
APOSOR914341-100G
4-Pentylcyclohexanon 98%
4-Pentylcyclohexanone
Formel:
C₁₁H₂₀O Molecular Weight: 168.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059581 CAS-Nummer: 61203-83-6 |