4-Cyanophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
OR914390-25G
APOSOR914390-25GEA
143
EUR
APOSOR914390-25G
4-Cyanophenylacetic acid 98%
4-Cyanophenylacetic acid
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798066 CAS-Nummer: 5462-71-5 |