2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914401-1G
OR914401-25G
OR914401-5G
APOSOR914401-1GEA
0
EUR
APOSOR914401-1G
APOSOR914401-25G
APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00961860 CAS-Nummer: 31284-89-6 |