3-Benzoylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR914410-25G
OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA
304
EUR
APOSOR914410-25G
APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Formel:
C₁₄H₁₁BrO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044727 CAS-Nummer: 22071-24-5 |