1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR914495-1G
OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA
132
EUR
APOSOR914495-1G
APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₈H₉BrO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22549330 CAS-Nummer: 99769-28-5 |