2,6-Dichloranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-methoxybenzene
OR914523-100G
APOSOR914523-100GEA
142
EUR
APOSOR914523-100G
2,6-Dichloranisol 98%
2,6-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000575 CAS-Nummer: 1984-65-2 |