4'-(Dimethylamino)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914527-100G
OR914527-25G
APOSOR914527-100GEA
43
EUR
APOSOR914527-100G
APOSOR914527-25G
4'-(Dimethylamino)acetophenon 98%
4'-(Dimethylamino)acetophenon
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017246 CAS-Nummer: 2124-31-4 |