3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)naphthalen-2-ol
OR914542-1G
APOSOR914542-1GEA
528
EUR
APOSOR914542-1G
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalin 98%
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalin
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ Molecular Weight: 174.195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11504950 CAS-Nummer: 30159-70-7 |