2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9152-1G OR9152-250MG
APOSOR9152-1GEA 306 EUR
APOSOR9152-1G APOSOR9152-250MG
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
2-Phenoxybenzoyl chloride
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424711
CAS-Nummer: 40501-36-8
UN: 3261
ADR: 8,II