1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9158-250MG
APOSOR9158-250MGEA
154
EUR
APOSOR9158-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd 97%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08271935 CAS-Nummer: 124344-94-1 |