2-Hydroxy-2,4-dimethylpentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916220-1G
APOSOR916220-1GEA
609
EUR
APOSOR916220-1G
2-Hydroxy-2,4-dimethylpentanoic acid 95%
2-Hydroxy-2,4-dimethylpentanoic acid
Formel:
C₇H₁₄O₃ Molecular Weight: 146,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14601961 CAS-Nummer: 3639-23-4 |