N-(3-Chloropropyl)dibutylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916239-100G
APOSOR916239-100GEA
109
EUR
APOSOR916239-100G
N-(3-Chloropropyl)dibutylamine 95%
N-(3-Chloropropyl)dibutylamine
Formel:
C₁₁H₂₄ClN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13185966 CAS-Nummer: 36421-15-5 |