Ethyl 4,5-dimethylisoxazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916246-1G
APOSOR916246-1GEA
464
EUR
APOSOR916246-1G
Ethyl 4,5-dimethylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethylisoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₃ Molecular Weight: 169,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18836299 CAS-Nummer: 160850-62-4 |