(R)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916267-1G
APOSOR916267-1GEA
400
EUR
APOSOR916267-1G
(R)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
(R)-2-Methylbutane-2-sulphinamide
Formel:
C₅H₁₃NOS Molecular Weight: 135.228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11707200 CAS-Nummer: 446021-71-2 |