3-Methyl-2-hexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-methylbutyl ketone, 3-Methylhexan-2-one
OR916391-1G
APOSOR916391-1GEA
394
EUR
APOSOR916391-1G
3-Methyl-2-hexanon 95%
3-Methyl-2-hexanon
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039948 CAS-Nummer: 2550-21-2 |