1-Methyl-1H-indole-5-sulphonyl chloride 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9164-1G
APOSOR9164-1GEA 308 EUR
APOSOR9164-1G
1-Methyl-1H-indole-5-sulphonyl chloride 90+%
1-Methyl-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₈ClNO₂S
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271907
CAS-Nummer: 859850-75-2
UN: 3261
ADR: 8,II