16-Hentriacontanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916407-25G
APOSOR916407-25GEA
567
EUR
APOSOR916407-25G
16-Hentriacontanon 95%
16-Hentriacontanon
Formel:
C₃₁H₆₂O Schmelzpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059222 CAS-Nummer: 502-73-8 |