6-Ethyl-2-naphthalenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916439-1G
APOSOR916439-1GEA
194
EUR
APOSOR916439-1G
6-Ethyl-2-naphthalenol 95%
6-Ethyl-2-naphthalenol
Formel:
C₁₂H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368645 CAS-Nummer: 1999-64-0 |