4-Hydroxyindoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Indolin-4-ol
OR916446-1G
APOSOR916446-1GEA 249 EUR
APOSOR916446-1G
4-Hydroxyindoline 98%
4-Hydroxyindoline
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09056797
CAS-Nummer: 85926-99-4