(3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916476-1G
APOSOR916476-1GEA
171
EUR
APOSOR916476-1G
(3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanamine 95%
(3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanamine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 177,031 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18254248 CAS-Nummer: 418795-04-7 |