3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
OR9165-1G
APOSOR9165-1GEA 430 EUR
APOSOR9165-1G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride, technische Qualität
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04968669
CAS-Nummer: 59340-26-0