1-Benzylpiperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916524-100G
APOSOR916524-100GEA
186
EUR
APOSOR916524-100G
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Formel:
C₁₂H₁₇N Molecular Weight: 175.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00224901 CAS-Nummer: 2905-56-8 |