(R)-3-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-3-Amino-2-pyrrolidone Hydrochloride
OR916588-250MG
APOSOR916588-250MGEA
132
EUR
APOSOR916588-250MG
(R)-3-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride ≥97%
(R)-3-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Formel:
C₄H₈N₂O·ClH Molecular Weight: 136,58 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14635509 CAS-Nummer: 223407-19-0 |