6-Methoxy-1-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methoxynaphthalen-1-ol
OR916643-5G
APOSOR916643-5GEA
200
EUR
APOSOR916643-5G
6-Methoxy-1-naphthol 95%
6-Methoxy-1-naphthol
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ Molecular Weight: 174,196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03695468 CAS-Nummer: 22604-07-5 |