3-Methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916644-1G
APOSOR916644-1GEA
502
EUR
APOSOR916644-1G
3-Methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
3-Methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 118,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09908260 CAS-Nummer: 57021-67-7 |