3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916671-25G
APOSOR916671-25GEA
68.3
EUR
APOSOR916671-25G
3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅BrClN₃O₂ Molecular Weight: 302.512 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689880 CAS-Nummer: 500011-86-9 |