5-Phenyl-pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916707-1G
APOSOR916707-1GEA
806
EUR
APOSOR916707-1G
5-Phenyl-pyrimidine 95%
5-Phenyl-pyrimidine
Formel:
C₁₀H₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234616 CAS-Nummer: 34771-45-4 |