(R)-(+)-2-Bromisovaleriansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-(+)-2-Bromo-3-methylbutyric acid, (R)-2-Bromoisovaleric acid, (R)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
OR916712-5G
APOSOR916712-5GEA
139
EUR
APOSOR916712-5G
(R)-(+)-2-Bromisovaleriansäure 95%
(R)-(+)-2-Bromisovaleriansäure
Formel:
C₅H₉BrO₂ Molecular Weight: 181,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210113 CAS-Nummer: 76792-22-8 |