Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR916713-1G OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA 66.7 EUR
APOSOR916713-1G APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Formel: C₆H₄Br₂O₃
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092493
CAS-Nummer: 54113-41-6