3-(2-Cyanophenyl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916736-1G
APOSOR916736-1GEA
151
EUR
APOSOR916736-1G
3-(2-Cyanophenyl)propanoic acid 95%
3-(2-Cyanophenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464857 CAS-Nummer: 27916-43-4 |