2-(4-Methoxycyclohexyl)ethanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916743-1G
APOSOR916743-1GEA
538
EUR
APOSOR916743-1G
2-(4-Methoxycyclohexyl)ethanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
2-(4-Methoxycyclohexyl)ethylamine (cis- and trans- mixture)
Formel:
C₉H₁₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772981 CAS-Nummer: 1052223-70-7 |