L-4-Methoxymandelic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR916843-1G
APOSOR916843-1GEA
72.5
EUR
APOSOR916843-1G
L-4-Methoxymandelic acid 95%
L-4-Methoxymandelic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00754498 CAS-Nummer: 75172-66-6 |