5-Bromo-2-chloro-4-hydroxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-chloro-pyridin-4-ol
OR916894-250MG
APOSOR916894-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR916894-250MG
5-Bromo-2-chloro-4-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrClNO
Molecular Weight: 208,44 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189877
CAS-Nummer: 1196146-82-3