4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chlorthymol
OR916910-25G
APOSOR916910-25GEA
127
EUR
APOSOR916910-25G
4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol
Formel:
C₁₀H₁₃ClO Molecular Weight: 184.67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002326 CAS-Nummer: 89-68-9 Merck Index: 13,02189 |