Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917027-1G
OR917027-250MG
APOSOR917027-1GEA
0
EUR
APOSOR917027-1G
APOSOR917027-250MG
Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Cyclohexylsulphamoyl chloride
Formel:
C₆H₁₂ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109158 CAS-Nummer: 10314-35-9 |