N-Cyclopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917028-1G
APOSOR917028-1GEA
435
EUR
APOSOR917028-1G
N-Cyclopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide 95%
N-Cyclopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11099699 CAS-Nummer: 1033090-34-4 |