Cis-7-azabicyclo[3.3.0]octane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917123-1G
APOSOR917123-1GEA 348 EUR
APOSOR917123-1G
Cis-7-azabicyclo[3.3.0]octane 95%
Cis-7-azabicyclo[3.3.0]octane
Formel: C₇H₁₃N
Molecular Weight: 111,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953171
CAS-Nummer: 926276-10-0