2-(4-Chlorphenyl)-2-methyl-1-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917141-5G
APOSOR917141-5GEA 219 EUR
APOSOR917141-5G
2-(4-Chlorphenyl)-2-methyl-1-propanol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanol
Formel: C₁₀H₁₃ClO
Molecular Weight: 184,66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657569
CAS-Nummer: 80854-14-4