[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9172-1G
APOSOR9172-1GEA 318 EUR
APOSOR9172-1G
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₂H₁₁NO
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116292
CAS-Nummer: 98061-39-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III