3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917240-1G
APOSOR917240-1GEA
52.2
EUR
APOSOR917240-1G
3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
3,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910258 CAS-Nummer: 56809-84-8 |