Piperidin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 2-(piperidin-4-yl)acetate, tert-butyl 2-(4-piperidyl)acetate
OR917271-1G
APOSOR917271-1GEA
223
EUR
APOSOR917271-1G
Piperidin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Piperidin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₂₁NO₂ Molecular Weight: 199,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738957 CAS-Nummer: 180182-07-4 |