(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917350-1G
APOSOR917350-1GEA 339 EUR
APOSOR917350-1G
(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formel: C₅H₇BrN₂O
Molecular Weight: 191,026 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18793417
CAS-Nummer: 1276056-83-7