[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid, 2-((2,6-Dimethylphenyl)amino)-2-oxoacetic acid, N-(2,6-Dimethylphenyl)oxamic acid, DMPAO, (2,6-Dimethylanilino)(oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)Carbamoyl]formic acid
OR917428-5G
APOSOR917428-5GEA
101
EUR
APOSOR917428-5G
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)essigsäure 98%
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193.20 g/mol Schmelzpunkt: 173 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10018453 CAS-Nummer: 2903-48-2 |