Ac-4,5-dehydro-Leu-oh 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917451-250MG
APOSOR917451-250MGEA
502
EUR
APOSOR917451-250MG
Ac-4,5-dehydro-Leu-oh 95%
Ac-4,5-dehydro-Leu-oh
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00237465 CAS-Nummer: 88547-24-4 |