Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917489-1G
OR917489-250MG
APOSOR917489-1GEA
609
EUR
APOSOR917489-1G
APOSOR917489-250MG
Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate 95%
Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143.184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11651272 CAS-Nummer: 77497-84-8 |