3-Phenoxypropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Phenoxy-1-propanol
OR917493-100G
APOSOR917493-100GEA
132
EUR
APOSOR917493-100G
3-Phenoxypropan-1-ol 95%
3-Phenoxypropan-1-ol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039549 CAS-Nummer: 6180-61-6 |