6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917539-1G
APOSOR917539-1GEA
200
EUR
APOSOR917539-1G
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234559 CAS-Nummer: 885269-66-9 |