(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid monohydrate, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonicacidmonohydrate, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate, Dikegulac monohydrate
OR917577-25G
APOSOR917577-25GEA 29 EUR
APOSOR917577-25G
(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate 98%
(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate
Formel: C₁₂H₁₈O₇·H₂O
Molecular Weight: 274,27 g/mol
Schmelzpunkt: 88 - 90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00150517
CAS-Nummer: 68539-16-2