N-Acetyl-DL-Norleucin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917582-5G
APOSOR917582-5GEA
0
EUR
APOSOR917582-5G
N-Acetyl-DL-Norleucin 95%
N-Acetyl-DL-Norleucin
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037272 CAS-Nummer: 7682-16-8 |