3-Oxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR917623-250MG
APOSOR917623-250MGEA
169
EUR
APOSOR917623-250MG
3-Oxa-9-azaspiro[5.5]undecane
3-Oxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Formel:
C₉H₁₇NO |
MDL:
MFCD11505644 CAS-Nummer: 311-21-7 |